Documentos Principais
SAB1406925
Sigma-Aldrich
Anti-SGK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
H-SGK2, dJ138B7.2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~41.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SGK2(10110)
Descrição geral
This gene encodes a serine/threonine protein kinase. Although this gene product is similar to serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK), this gene is not induced by serum or glucocorticoids. This gene is induced in response to signals that activate phosphatidylinositol 3-kinase, which is also true for SGK. Two alternate transcripts encoding two different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SGK2 (NP_733794.1, 1 a.a. ~ 367 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNSSPAGTPSPQPSRANGNINLGPSANPNAQPTDFDFLKVIGKGNYGKVLLAKRKSDGAFYAVKVLQKKSILKKKEQSHIMAERSVLLKNVRHPFLVGLRYSFQTPEKLYFVLDYVNGGELFFHLQRERRFLEPRARFYAAEVASAIGYLHSLNIIYRDLKPENILLDCQGHVVLTDFGLCKEGVEPEDTTSTFCGTPEYLAPEVLRKEPYDRAVDWWCLGAVLYEMLHGLPPFYSQDVSQMYENILHQPLQIPGGRTVAACDLLQSLLHKDQRQRLGSKADFLEIKNHVFFSPINWDDLYHKRLTPPFNPNVTGPADLKHFDPEFTQEAVSKSIGCTPDTVASSSGASSAFLGFSYAPEDDDILDC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)