Documentos Principais
SAB1406894
Sigma-Aldrich
Anti-LPGAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FAM34A, FAM34A1, NET8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPGAT1(9926)
Descrição geral
Acyl-CoA:lysophosphatidylglycerol (LPG) acyltransferase catalyzes the reacylation of LPG to phosphatidylglycerol, a membrane phospholipid that is an important precursor for the synthesis of cardiolipin (Yang et al., 2004 [PubMed 15485873]).[supplied by OMIM
Imunogênio
LPGAT1 (NP_055688.1, 1 a.a. ~ 370 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAITLEEAPWLGWLLVKALMRFAFMVVNNLVAIPSYICYVIILQPLRVLDSKRFWYIEGIMYKWLLGMVASWGWYAGYTVMEWGEDIKAVSKDEAVMLVNHQATGDVCTLMMCLQDKGLVVAQMMWLMDHIFKYTNFGIVSLVHGDFFIRQGRSYRDQQLLLLKKHLENNYRSRDRKWIVLFPEGGFLRKRRETSQAFAKKNNLPFLTNVTLPRSGATKIILNALVAQQKNGSPAGGDAKELDSKSKGLQWIIDTTIAYPKAEPIDIQTWILGYRKPTVTHVHYRIFPIKDVPLETDDLTTWLYQRFVEKEDLLSHFYETGAFPPSKGHKEAVSREMTLSNLWIFLIQSFAFLSGYMWYNIIQYFYHCLF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)