Documentos Principais
SAB1406787
Sigma-Aldrich
Anti-COX7A2L antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
COX7AR, COX7RP, EB1, SIG81
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~12.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COX7A2L(9167)
Descrição geral
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal component of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. This component is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may function in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes a protein similar to polypeptides 1 and 2 of subunit VIIa in the C-terminal region, and also highly similar to the mouse Sig81 protein sequence. This gene is expressed in all tissues, and upregulated in a breast cancer cell line after estrogen treatment. It is possible that this gene represents a regulatory subunit of COX and mediates the higher level of energy production in target cells by estrogen. (provided by RefSeq)
Imunogênio
COX7A2L (NP_004709.2, 1 a.a. ~ 114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MYYKFSGFTQKLAGAWASEAYSPQGLKPVVSTEAPPIIFATPTKLTSDSTVYDYAGKNKVPELQKFFQKADGVPVYLKRGLPDQMLYRTTMALTVGGTIYCLIALYMASQPKNK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)