Documentos Principais
SAB1406666
Sigma-Aldrich
Anti-SDPR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PS-p68, SDR
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~47.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SDPR(8436)
Descrição geral
This gene encodes a calcium-independent phospholipid-binding protein whose expression increases in serum-starved cells. This protein is a substrate for protein kinase C (PKC) phosphorylation and recruits polymerase I and transcript release factor (PTRF) to caveolae. Removal of this protein causes caveolae loss and its over-expression results in caveolae deformation and membrane tubulation
Imunogênio
SDPR (NP_004648, 1 a.a. ~ 425 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGEDAAQAEKFQHPGSDMRQEKPSSPSPMPSSTPSPSLNLGNTEEAIRDNSQVNAVTVLTLLDKLVNMLDAVQENQHKMEQRQISLEGSVKGIQNDLTKLSKYQASTSNTVSKLLEKSRKVSAHTRAVKERMDRQCAQVKRLENNHAQLLRRNHFKVLIFQEENEIPASVFVKQPVSGAVEGKEELPDENKSLEETLHTVDLSSDDDLPHDEEALEDSAEEKVEESRAEKIKRSSLKKVDSLKKAFSRQNIEKKMNKLGTKIVSVERREKIKKSLTSNHQKISSGKSSPFKVSPLTFGRKKVREGESHAENETKSEDLPSSEQMPNDQEEESFAEGHSEASLASALVEGEIAEEAAEKATSRGSNSGMDSNIDLTIVEDEEEESVALEQAQKVRYEGSYALTSEEAERSDGDPVQPAVLQVHQTS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)