Documentos Principais
SAB1406648
Sigma-Aldrich
Anti-DGCR6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~25 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DGCR6(8214)
Descrição geral
DiGeorge syndrome, and more widely, the CATCH 22 syndrome, are associated with microdeletions in chromosomal region 22q11.2. The product of this gene shares homology with the Drosophila melanogaster gonadal protein, which participates in gonadal and germ cell development, and with the gamma-1 subunit of human laminin. This gene is a candidate for involvement in DiGeorge syndrome pathology and in schizophrenia. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DGCR6 (NP_005666.2, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERYAGALEEVADGARQQERHYQLLSALQSLVKELPSSFQQRLSYTTLSDLALALLDGTVFEIVQGLLEIQHLTEKSLYNQRLRLQNEHRVLRQALRQKHQEAQQACRPHNLPVLQAAQQRELEAVEHRIREEQRAMDQKIVLELDRKVADQQSTLEKAGVAGFYVTTNPQELMLQMNLLELIRKLQQRGCWAGKAALGLGGPWQLPAAQCDQKGSPVPP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)