Documentos Principais
SAB1406647
Sigma-Aldrich
Anti-AKAP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AKAP, AKAP121, AKAP149, AKAP84, D-AKAP1, MGC1807, PRKA1, SAKAP84
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~97.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKAP1(8165)
Descrição geral
The A-kinase anchor proteins (AKAPs) are a group of structurally diverse proteins, which have the common function of binding to the regulatory subunit of protein kinase A (PKA) and confining the holoenzyme to discrete locations within the cell. This gene encodes a member of the AKAP family. The encoded protein binds to type I and type II regulatory subunits of PKA and anchors them to the mitochondrion. This protein is speculated to be involved in the cAMP-dependent signal transduction pathway and in directing RNA to a specific cellular compartment. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AKAP1 (AAH00729.1, 1 a.a. ~ 903 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAIQFRSLFPLALPGMLALLGWWWFFSRKKGHVSSHDEQQVEAGAVQLRADPAIKEPLPVEDVCPKVVSTPPSVTEPPEKELSTVSKLPAEPPALLQTHPPCRRSESSGILPNTTDMRLRPGTRRDDSTKLELALTGGEAKSIPLECPLSSPKGVLFSSKSAEVCKQDSPFSRVPRKVQPGYPVVPAEKRSSGERARETGGAEGTGDAVLGEKVLEEALLSREHVLELENSKGPSLASLEGEEDKGKSSSSQVVGPVQEEEYVAEKLPSRFIESAHTELAKDDAAPAPPVADAKAQDRGVEGELGNEESLDRNEEGLDRNEEGLDRNEESLDRNEEGLDRNEEIKRAAFQIISQVISEATEQVLATTVGKVAGRVCQASQLQGQKEESCVPVHQKTVLGPDTAEPATAEAAVAPPDAGLPLPGLPAEGSPPPKTYVSCLKSLLSSPTKDSKPNISAHHISLASCLALTTPSEELPDRAGILVEDATCVTCMSDSSQSVPLVASPGHCSDSFSTSGLEDSCTETSSSPRDKAITPPLPESTVPFSNGVLKGELSDLGAEDGWTMDAEADHSGGSDRNSMDSVDSCCSLKKTESFQNAQAGSNPKKVDLIIWEIEVPKHLVGRLIGKQGRYVSFLKQTSGAKIYISTLPYTQSVQICHIEGSQHHVDKALNLIGKKFKELNLTNIYAPPLPSLALPSLPMTSWLMLPDGITVEVIVVNQVNAGHLFVQQHTHPTFHALRSLDQQMYLCYSQPGIPTLPTPVEITVICAAPGADGAWWRAQVVASYEETNEVEIRYVHYGGYKRVKVDVLRQIRSDFVTLPFQGAEVLLDSVMPLSDDDQFSPEADAAMSEMTGNTALLAQVTSYSPTGLPLIQLWSVVGDEVVLINRSLVERGLAQWVDSYYTSL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)