Key Documents
SAB1406644
Sigma-Aldrich
Anti-YEATS4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
4930573H17Rik, B230215M10Rik, GAS41, NUBI-1, YAF9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~25.08 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YEATS4(8089)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is found in the nucleoli. It has high sequence homology to human MLLT1, and yeast and human MLLT3 proteins. Both MLLT1 and MLLT3 proteins belong to a class of transcription factors, indicating that the encoded protein might also represent a transcription factor. This protein is thought to be required for RNA transcription. This gene has been shown to be amplified in tumors. (provided by RefSeq)
Imunogênio
YEATS4 (AAH00994, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFKRMAEFGPDSGGRVKGVTIVKPIVYGNVARYFGKKREEDGHTHQWTVYVKPYRNEDMSAYVKKIQFKLHESYGNPLRVVTKPPYEITETGWGEFEIIIKIFFIDPNERPVTLYHLLKLFQSDTNAMLGKKTVVSEFYDEMIFQDPTAMMQQLLTTSRQLTLGAYKHETEFAELEVKTREKLEAAKKKTSFEIAELKERLKASRETINCLKNEIRKLEEDDQAKDI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1