Documentos Principais
SAB1406631
Sigma-Aldrich
Anti-DNALI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
P28, dJ423B22.5, hp28
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~29.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNALI1(7802)
Descrição geral
This gene is the human homolog of the Chlamydomonas inner dynein arm gene, p28. The precise function of this gene is not known, however, it is a potential candidate for immotile cilia syndrome (ICS). Ultrastructural defects of the inner dynein arms are seen in patients with ICS. Immotile mutant strains of Chlamydomonas, a biflagellated algae, exhibit similar defects. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DNALI1 (AAH46117.1, 1 a.a. ~ 258 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIPPADSLLKYDTPVLVSRNTEKRSPKARLLKVSPQQPGPSGSAPQPPKTKLPSTPCVPDPTKQAEEILNAILPPREWVEDTQLWIQQVSSTPSTRMDVVHLQEQLDLKLQQRQARETGICPVRRELYSQCFDELIREVTINCAERGLLLLRVRDEIRMTIAAYQTLYESSVAFGMRKALQAEQGKSDMERKIAELETEKRDLERQVNEQKAKCEATEKRESERRQVEEKKHNEEIQFLKRTNQQLKAQLEGIIAPKK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Emma Cavarocchi et al.
iScience, 26(8), 107354-107354 (2023-07-31)
Sperm fertilization ability mainly relies on proper sperm progression through the female genital tract and capacitation, which involves phosphorylation signaling pathways triggered by calcium and bicarbonate. We performed exome sequencing of an infertile asthenozoospermic patient and identified truncating variants in