Documentos Principais
SAB1406600
Sigma-Aldrich
Anti-XPNPEP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SAMP, XPNPEP, XPNPEPL, XPNPEPL1
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~69.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XPNPEP1(7511)
Descrição geral
X-prolyl aminopeptidase (EC 3.4.11.9) is a proline-specific metalloaminopeptidase that specifically catalyzes the removal of any unsubstituted N-terminal amino acid that is adjacent to a penultimate proline residue. Because of its specificity toward proline, it has been suggested that X-prolyl aminopeptidase is important in the maturation and degradation of peptide hormones, neuropeptides, and tachykinins, as well as in the digestion of otherwise resistant dietary protein fragments, thereby complementing the pancreatic peptidases. Deficiency of X-prolyl aminopeptidase results in excretion of large amounts of imino-oligopeptides in urine (Blau et al., 1988 [PubMed 3141711]).[supplied by OMIM
Imunogênio
XPNPEP1 (NP_065116.2, 1 a.a. ~ 623 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPPKVTSELLRQLRQAMRNSEYVTEPIQAYIIPSGDAHQSEYIAPCDCRRAFVSGFDGSAGTAIITEEHAAMWTDGRYFLQAAKQMDSNWTLMKMGLKDTPTQEDWLVSVLPEGSRVGVDPLIIPTDYWKKMAKVLRSAGHHLIPVKENLVDKIWTDRPERPCKPLLTLGLDYTGISWKDKVADLRLKMAERNVMWFVVTALDEIAWLFNLRGSDVEHNPVFFSYAIIGLETIMLFIDGDRIDAPSVKEHLLLDLGLEAEYRIQVHPYKSILSELKALCADLSPREKVWVSDKASYAVSETIPKDHRCCMPYTPICIAKAVKNSAESEGMRRAHIKDAVALCELFNWLEKEVPKGGVTEISAADKAEEFRRQQADFVDLSFPTISSTGPNGAIIHYAPVPETNRTLSLDEVYLIDSGAQYKDGTTDVTRTMHFGTPTAYEKECFTYVLKGHIAVSAAVFPTGTKGHLLDSFARSALWDSGLDYLHGTGHGVGSFLNVHEGPCGISYKTFSDEPLEAGMIVTDEPGYYEDGAFGIRIENVVLVVPVKTKYNFNNRGSLTFEPLTLVPIQTKMIDVDSLTDKECDWLNNYHLTCRDVIGKELQKQGRQEALEWLIRETQPISKQH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)