SAB1406284
Anti-PPP1R3C antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PPP1R5
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34.98 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R3C(5507)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSCTRMIQVLDPRPLTSSVMPVDVAMRLCLAHSPPVKSFLGPYDEFQRRHFVNKLKPLKSCLNIKHKAKSQNDWKCSHNQAKKRVVFADSKGLSLTAIHVFSDLPEEPAWDLQFDLLDLNDISSALKHHEEKNLILDFPQPSTDYLSFRSHFQKNFVCLENCSLQERTVTGTVKVKNVSFEKKVQIRITFDSWKNYTDVDCVYMKNVYGGTDSDTFSFAIDLPPVIPTEQKIEFCISYHANGQVFWDNNDGQNYRIVHVQWKPDGVQTQMAPQDCAFHQTSPKTELESTIFGSPRLASGLFPEWQSWGRMENLASYR
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1