Documentos Principais
SAB1406116
Sigma-Aldrich
Anti-MAP3K3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MAPKKK3, MEKK3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~9.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP3K3(4215)
Descrição geral
This gene product is a 626-amino acid polypeptide that is 96.5% identical to mouse Mekk3. Its catalytic domain is closely related to those of several other kinases, including mouse Mekk2, tobacco NPK, and yeast Ste11. Northern blot analysis revealed a 4.6-kb transcript that appears to be ubiquitously expressed. This protein directly regulates the stress-activated protein kinase (SAPK) and extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) pathways by activating SEK and MEK1/2 respectively; it does not regulate the p38 pathway. In cotransfection assays, it enhanced transcription from a nuclear factor kappa-B (NFKB)-dependent reporter gene, consistent with a role in the SAPK pathway. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MAP3K3 (AAH10464.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNEANVMLPYSGKEEPVLPVAMTLPLPGRGPRCGTAATEGGSSFVNAVVSVLQVGVTLMLYPVSKLETVCALWALSTPALGLGLGCIEKS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)