Documentos Principais
SAB1405847
Sigma-Aldrich
Anti-GAP43 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
B-50, PP46
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1220
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1220
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~26.29 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAP43(2596)
Descrição geral
The protein encoded by this gene has been termed a ′growth′ or ′plasticity′ protein because it is expressed at high levels in neuronal growth cones during development and axonal regeneration. This protein is considered a crucial component of an effective regenerative response in the nervous system. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GAP43 (AAH07936, 1 a.a. ~ 238 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLCCMRRTKQVEKNDDDQKIEQDGIKPEDKAHKAATKIQASFRGHITRKKLKGEKKDDVQAAEAEANKKDEAPVADGVEKKGEGTTTAEAAPATGSKPDEPGKAGETPSEEKKGEGDAATEQAAPQAPASSEEKAGSAETESATKASTDNSPSSKAEDAPAKEEPKQADVPAAVTAAAATTPAAEDAAAKATAQPPTETGESSQAEENIEAVDETKPKESARQDEGKEEEPEADQEHA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Meng Cong et al.
Neural regeneration research, 20(1), 277-290 (2024-05-20)
JOURNAL/nrgr/04.03/01300535-202501000-00035/figure1/v/2024-05-14T021156Z/r/image-tiff Our previous study found that rat bone marrow-derived neural crest cells (acting as Schwann cell progenitors) have the potential to promote long-distance nerve repair. Cell-based therapy can enhance peripheral nerve repair and regeneration through paracrine bioactive factors and intercellular