Documentos Principais
SAB1405840
Sigma-Aldrich
Anti-GAK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ16629, FLJ40395, MGC99654
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAK(2580)
Descrição geral
In all eukaryotes, the cell cycle is governed by cyclin-dependent protein kinases (CDKs), whose activities are regulated by cyclins and CDK inhibitors in a diverse array of mechanisms that involve the control of phosphorylation and dephosphorylation of Ser, Thr or Tyr residues. Cyclins are molecules that possess a consensus domain called the ′cyclin box.′ In mammalian cells, 9 cyclin species have been identified, and they are referred to as cyclins A through I. Cyclin G is a direct transcriptional target of the p53 tumor suppressor gene product and thus functions downstream of p53. GAK is an association partner of cyclin G and CDK5. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GAK (AAH08668.1, 1 a.a. ~ 416 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLLQSALDFLAGPGSLGGASGRDQSDFVGQTVELGELRLLLASPAPPLSVQSTPRGGPPAAADPFGPLLPSSGNNSQPCSNPDLFGEFLNSDSVTVPPSFPSAHSSPPPSCSADFLHLGDLPGEPSKMTASSSNPDLLGGWAAWTETAASAVAPTPATEGPLFSPGGQPAPCGSQASWTKSQNPDPFADLGDLSSGLQGSPAGFPPGGFIPKTATTPKGSSSWQTSRPPAQGASWPPQAKPPPKACTQPRPNYASNFSVIGAREERGVRAPSFAQKPKVSENDFEDLLSNQGFSSRSDKKGPKTIAEMRKQDLAKDTDPLKLKLLDWIEGKERNIRALLSTLHTVLWDGESRWTPVGMADLVAPEQVKKHYRRAVLAVHPDKAAGQPYEQHAKMIFMELNDAWSEFENQGSRPLF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)