Documentos Principais
SAB1405739
Sigma-Aldrich
Anti-ECH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HPXEL
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ECH1(1891)
Descrição geral
This gene encodes a member of the hydratase/isomerase superfamily. The gene product shows high sequence similarity to enoyl-coenzyme A (CoA) hydratases of several species, particularly within a conserved domain characteristic of these proteins. The encoded protein, which contains a C-terminal peroxisomal targeting sequence, localizes to the peroxisome. The rat ortholog, which localizes to the matrix of both the peroxisome and mitochondria, can isomerize 3-trans,5-cis-dienoyl-CoA to 2-trans,4-trans-dienoyl-CoA, indicating that it is a delta3,5-delta2,4-dienoyl-CoA isomerase. This enzyme functions in the auxiliary step of the fatty acid beta-oxidation pathway. Expression of the rat gene is induced by peroxisome proliferators. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ECH1 (NP_001389.2, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGIVASRRLRDLLTRRLTGSNYPGLSISLRLTGSSAQEEASGVALGEAPDHSYESLRVTSAQKHVLHVQLNRPNKRNAMNKVFWREMVECFNKISRDADCRAVVISGAGKMFTAGIDLMDMASDILQPKGDDVARISWYLRDIITRYQETFNVIERCPKPVIAAVHGGCIGGGVDLVTACDIRYCAQDAFFQVKEVDVGLAADVGTLQRLPKVIGNQSLVNELAFTARKMMADEALGSGLVSRVFPDKEVMLDAALALAAEISSKSPVAVQSTKVNLLYSRDHSVAESLNYVASWNMSMLQTQDLVKSVQATTENKELKTVTFSKL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)