Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB1405363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMA8 antibody produced in mouse
clone 5A8, ascites fluid
Sinônimo(s):
MGC26605, PSMA7L
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A8, monoclonal
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMA8(143471)
Categorias relacionadas
Imunogênio
PSMA8 (NP_653263, 143 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDDDGISRLYQTDPSGTYHAWKANAIGRSAKTVREFLEKNYTEDAIASDSEAIKLAIKALLEVVQSGGRNIELAIIRRNQPLKMFSAKEVELYVTEIEK
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)