SAB1405336
Monoclonal Anti-CGB2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F8, ascites fluid
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F8, monoclonal
peso molecular
antigen ~32.27 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CGB2(114336)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSTSPVLAEDIPLRERHVKGAAAVAAAEHGRDMGIQGAASATVPPHQCHPGCGEGG
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)