Documentos Principais
SAB1405334
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SDSL antibody produced in mouse
clone 1D6-6B8, ascites fluid
Sinônimo(s):
SDS-RS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D6-6B8, monoclonal
peso molecular
antigen ~62.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SDSL(113675)
Imunogênio
SDSL (AAH09849.1, 1 a.a. ~ 329 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDGPVAEHAKQEPFHVVTPLLESWALSQVAGMPVFLKCENVQPSGSFKIRGIGHFCQEMAKKGCRHLVCSSGGNAGIAAAYAARKLGIPATIVLPESTSLQVVQRLQGEGAEVQLTGKVWDEANLRAQELAKRDGWENVPPFDHPLIWKGHASLVQELKAVLRTPPGALVLAVGGGGLLAGVVAGLLEVGWQHVPIIAMETHGAHCFNAAITAGKLVTLPDITSVAKSLGAKTVAARALECMQVCKIHSEVVEDTEAVSAVQQLLDDERMLVEPACGAALAAIYSGLLRRLQAEGCLPPSLTSVVVIVCGGNNINSRELQALKTHLGQV
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)