Documentos Principais
SAB1405236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TGIF2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.77 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGIF2(60436)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a DNA-binding homeobox protein and a transcriptional repressor. The encoded protein appears to repress transcription by recruiting histone deacetylases to TGF beta-responsive genes. This gene is amplified and overexpressed in some ovarian cancers, and mutations in this gene can cause holoprosencephaly. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TGIF2 (NP_068581, 131 a.a. ~ 236 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSPTGGLFNTPPPTPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQQDPSLPLLHTPIPLVSENP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)