Documentos Principais
SAB1405155
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ20097, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D11, ascites fluid
Sinônimo(s):
FLJ20097, FLJ23581, KIAA1861, MGC176659
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D11, monoclonal
peso molecular
antigen ~37.44 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCDC132(55610)
Imunogênio
FLJ20097 (NP_060137, 862 a.a. ~ 964 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANVKKCSNEGRALMQLDFQQFLMKLEKLTDIRPIPDKEFVETYIKAYYLTENDMERWIKEHREYSTKQLTNLVNVCLGSHINKKARQKLLAAIDDIDRPKR
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)