Documentos
SAB1405033
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDOR1 antibody produced in mouse
clone 3A11, ascites fluid
Sinônimo(s):
MGC138148, NR1, bA350O14.9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A11, monoclonal
peso molecular
antigen ~36.89 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDOR1(27158)
Descrição geral
This gene encodes an NADPH-dependent diflavin reductase that contains both flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) binding domains. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the transfers electrons from NADPH through FAD and FMN cofactors to potential redox partners. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NDOR1 (NP_055249, 498 a.a. ~ 595 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWQELEKRDCLTLIPAFSREQEQKVYVQHRLRELGSLVWELLDRQGAYFYLAGNAKSMPADVSEALMSIFQEEGGLCSPDAAAYLARLQQTRRFQTET
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1