Documentos Principais
SAB1404970
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K1C, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-GAMMA, PIP5Kgamma
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.88 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIP5K1C(23396)
Descrição geral
This gene encodes a member of the type I phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase family of enzymes. A similar protein in mice is found in synapses and focal adhesion plaques, and binds the FERM domain of talin through its C-terminus. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PIP5K1C (NP_036530, 561 a.a. ~ 667 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RPQEEPPAEEDLQQITVQVEPACSVEIVVPKEEDAGVEASPAGASAAVEVETASQASDEEGAPASQASDEEDAPATDIYFPTDERSWVYSPLHYSAQAPPASDGESD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1