Documentos Principais
SAB1404915
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT16H antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CDC68, FACT, FACTP140, FLJ10857, FLJ14010, FLJ34357, SPT16/CDC68
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.99 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUPT16H(11198)
Descrição geral
Transcription of protein-coding genes can be reconstituted on naked DNA with only the general transcription factors and RNA polymerase II. However, this minimal system cannot transcribe DNA packaged into chromatin, indicating that accessory factors may facilitate access to DNA. One such factor, FACT (facilitates chromatin transcription), interacts specifically with histones H2A/H2B to effect nucleosome disassembly and transcription elongation. FACT is composed of an 80 kDa subunit and a 140 kDa subunit; this gene encodes the 140 kDa subunit. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SUPT16H (NP_009123, 608 a.a. ~ 715 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGDKVDILYNNIKHALFQPCDGE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)