Documentos
SAB1404896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SCG10, SCGN10, SGC10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.88 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STMN2(11075)
Descrição geral
Superior cervical ganglion-10 is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin (MIM 151442).[supplied by OMIM
Imunogênio
STMN2 (NP_008960, 73 a.a. ~ 179 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPKKKDLSLEEIQKKLEAAEERRKSQEAQVLKQLAEKREHEREVLQKALEENNNFSKMAEEKLILKMEQIKENREANLAAIIERLQEKERHAAEVRRNKELQVELSG*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1