Documentos Principais
SAB1404753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KNTC1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ36151, KIAA0166, ROD
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10D9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KNTC1(9735)
Descrição geral
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division. Experimental evidence indicated that the encoded protein functioned in a similar manner to that of the Drosophila rough deal protein. (provided by RefSeq)
Imunogênio
KNTC1 (NP_055523, 2100 a.a. ~ 2209 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DPQVILKQLEEHMNTGQLAGFSHQIRSLILNNIINKKEFGILAKTKYFQMLKMHAMNTNNITELVNYLANDLSLDEASVLITEYSKHCGKPVPPDTAPCEILKMFLSGLS
Ações bioquímicas/fisiológicas
KNTC1 (kinetochore associated 1) is part of the RZZ (Rod–Zw10–Zwilch) complex which is needed for proper kinetochore recruitment. Absence of KNTC1 causes checkpoint failure and early exit from mitosis.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A maternal effect rough deal mutation suggests that multiple pathways regulate Drosophila RZZ kinetochore recruitment.
Defachelles L, et al.
Journal of Cell Science, 128, 1204-1216 (2015)
Human Zw10 and ROD are mitotic checkpoint proteins that bind to kinetochores.
Chan GK, et al.
Nature Cell Biology, 2, 944-947 (2000)