Documentos Principais
SAB1404682
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EXO1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HEX1, hExoI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EXO1(9156)
Descrição geral
This gene encodes a protein with 5′ to 3′ exonuclease activity as well as an RNase H activity. It is similar to the Saccharomyces cerevisiae protein Exo1 which interacts with Msh2 and which is involved in mismatch repair and recombination. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding two different isoforms. (provided by RefSeq)
Imunogênio
EXO1 (AAH07491, 747 a.a. ~ 846 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ADSLSTTKIKPLGPARASGLSKKPASIQKRKHHNAENKPGLQIKLNELWKNFGFKKDSEKLPPCKKPLSPVRDNIQLTPEAEEDIFNKPECGRVQRAIFQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)