Documentos Principais
SAB1404651
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR3 antibody produced in mouse
clone 1E11, ascites fluid
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E11, monoclonal
peso molecular
antigen ~36.67 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTMR3(8897)
Descrição geral
This gene encodes a member of the myotubularin dual specificity protein phosphatase gene family. The encoded protein is structurally similar to myotubularin but in addition contains a FYVE domain and an N-terminal PH-GRAM domain. The protein can self-associate and also form heteromers with another myotubularin related protein. The protein binds to phosphoinositide lipids through the PH-GRAM domain, and can hydrolyze phosphatidylinositol(3)-phosphate and phosphatidylinositol(3,5)-biphosphate in vitro. The encoded protein has been observed to have a perinuclear, possibly membrane-bound, distribution in cells, but it has also been found free in the cytoplasm. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MTMR3 (NP_066576.1, 579 a.a. ~ 674 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPSPTTPVDDSCAPYPAPGTSPDDPPLSRLPKTRSYDNLTTACDNTVPLASRRCSDPSLNEKWQEHRRSLELSSLAGPGEDPLSADSLGKPTRVPG
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)