Documentos Principais
SAB1404610
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE5A antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CGB-PDE, CN5A, PDE5, PDE5A1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDE5A(8654)
Descrição geral
This gene encodes a cGMP-binding, cGMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family. This phosphodiesterase specifically hydrolyzes cGMP to 5′-GMP. It is involved in the regulation of intracellular concentrations of cyclic nucleotides and is important for smooth muscle relaxation in the cardiovascular system. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PDE5A (NP_001074, 29 a.a. ~ 138 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SVEAWLDDHWDFTFSYFVRKATREMVNAWFAERVHTIPVCKEGIRGHTESCSCPLQQSPRADNSVPGTPTRKISASEFDRPLRPIVVKDSEGTVSFLSDSEKKEQMPLTP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1