Documentos Principais
SAB1404587
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKP4 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ31261, FLJ42243, p0071
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKP4(8502)
Descrição geral
Armadillo-like proteins are characterized by a series of armadillo repeats, first defined in the Drosophila ′armadillo′ gene product, that are typically 42 to 45 amino acids in length. These proteins can be divided into subfamilies based on their number of repeats, their overall sequence similarity, and the dispersion of the repeats throughout their sequences. Members of the p120(ctn)/plakophilin subfamily of Armadillo-like proteins, including CTNND1, CTNND2, PKP1, PKP2, PKP4, and ARVCF. PKP4 may be a component of desmosomal plaque and other adhesion plaques and is thought to be involved in regulating junctional plaque organization and cadherin function. Multiple transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of only two of them have been described so far. These two variants encode distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PKP4 (NP_001005476, 12 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EGQPQTRQEAASTGPGMEPETTATTILASVKEQELQFQRLTRELEVERQIVASQLERCRLGAESPSIASTSSTEKSFPWRSTDVPNTGVSKPRVSDAVQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)