Documentos Principais
SAB1404585
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CILP antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CILP-1, HsT18872
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.89 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CILP(8483)
Descrição geral
Major alterations in the composition of the cartilage extracellular matrix occur in joint disease, such as osteoarthrosis. This gene encodes the cartilage intermediate layer protein (CILP), which increases in early osteoarthrosis cartilage. The encoded protein was thought to encode a protein precursor for 2 different proteins, namely CILP and a homolog of NTPPHase, however later studies identified no nucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase (NPP) activity. One isoform of the protein, CILP-1, functions as an IGF-1 antagonist. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CILP (NP_003604, 129 a.a. ~ 226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFML
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)