Documentos Principais
SAB1404444
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBX2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B2, ascites fluid
Sinônimo(s):
FLJ10169
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B2, monoclonal
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TBX2(6909)
Descrição geral
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. This gene product is the human homolog of mouse Tbx2, and shares strong sequence similarity with Drosophila omb protein. Expression studies indicate that this gene may have a potential role in tumorigenesis as an immortalizing agent. Transcript heterogeneity due to alternative polyadenylation has been noted for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TBX2 (NP_005985, 603 a.a. ~ 702 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSARPRLRFSPYQIPVTIPPSTSLLTTGLASEGSKAAGGNSREPSPLPELALRKVGAPSRGALSPSGSAKEAANELQSIQRLVSGLESQRALSPGRESPK
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)