Documentos Principais
SAB1404438
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAF7 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
TAF2F, TAFII55
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.45 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF7(6879)
Descrição geral
The intronless gene for this transcription coactivator is located between the protocadherin beta and gamma gene clusters on chromosome 5. The protein encoded by this gene is a component of the TFIID protein complex, a complex which binds to the TATA box in class II promoters and recruits RNA polymerase II and other factors. This particular subunit interacts with the largest TFIID subunit, as well as multiple transcription activators. The protein is required for transcription by promoters targeted by RNA polymerase II. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TAF7 (AAH32737, 130 a.a. ~ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)