Documentos Principais
SAB1404405
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SREBF1 antibody produced in mouse
clone 4C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SREBP-1c, SREBP1, bHLHd1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SREBF1(6720)
Descrição geral
This gene encodes a transcription factor that binds to the sterol regulatory element-1 (SRE1), which is a decamer flanking the low density lipoprotein receptor gene and some genes involved in sterol biosynthesis. The protein is synthesized as a precursor that is attached to the nuclear membrane and endoplasmic reticulum. Following cleavage, the mature protein translocates to the nucleus and activates transcription by binding to the SRE1. Sterols inhibit the cleavage of the precursor, and the mature nuclear form is rapidly catabolized, thereby reducing transcription. The protein is a member of the basic helix-loop-helix-leucine zipper (bHLH-Zip) transcription factor family. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SREBF1 (AAH57388, 801 a.a. ~ 900 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTQLFREHLLERALNCVTQPNPSPGSADGDKEFSDALGYLQLLNSCSDAAGAPAYSFSISSSMATTTGVDPVAKWWASLTAVVIHWLRRDEEAAERLCPL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)