Documentos Principais
SAB1404227
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POU3F2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
7-Oct, BRN2, OTF7, POUF3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~33.48 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU3F2(5454)
Descrição geral
POU3F2 belongs to a large family of transcription factors that bind to the octameric DNA sequence ATGCAAAT. Most of these proteins share a highly homologous region, referred to as the POU domain, that occurs in several mammalian transcription factors, including the octamer-binding proteins Oct1 (POU2F1; MIM 164175) and Oct2 (POU2F2; MIM 164176) and the pituitary protein Pit1 (PIT1; MIM 173110). Class III POU genes are expressed predominantly in the central nervous system (CNS). It is likely that CNS-specific transcription factors such as these play an important role in mammalian neurogenesis by regulating their diverse patterns of gene expression (Schreiber et al., 1993 [PubMed 8441633]; Atanasoski et al., 1995 [PubMed 7601453]).[supplied by OMIM
Imunogênio
POU3F2 (NP_005595, 1 a.a. ~ 67 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MATAASNHYSLLTSSASIVHAEPPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHPLSHAHQWITALSH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1