Documentos Principais
SAB1404202
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINI1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp781N13156, PI12, neuroserpin
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~69.45 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINI1(5274)
Descrição geral
This gene encodes a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors. The protein is primarily secreted by axons in the brain, and preferentially reacts with and inhibits tissue-type plasminogen activator. It is thought to play a role in the regulation of axonal growth and the development of synaptic plasticity. Mutations in this gene result in familial encephalopathy with neuroserpin inclusion bodies (FENIB), which is a dominantly inherited form of familial encephalopathy and epilepsy characterized by the accumulation of mutant neuroserpin polymers. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SERPINI1 (AAH18043, 17 a.a. ~ 410 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TGATFPEEAIADLSVNMYNRLRATGEDENILFSPLSIALAMGMMELGAQGSTQEEIRHSMGYDSLKNGEEFSFLKEFSNMVTAKESQYVMKIANSLFVQNGFHVNEEFLQMMKKYFNAAVNHVDFSQNVAVANYINKWVENNTNNLVKDLVSPRDFDAATYLALINAVYFKGNWKSQFRPENTRTFSFTKDDESEVQIPMMYQQGEFYYGEFSDGSNEAGGIYQVLEIPYEGDEISMMLVLSRQEVPLATLEPLVKAQLVEEWANSVKKQKVEVYLPRFTVEQEIDLKDVLKALGITEIFIKDANLTGLYDNKEIFLSKAIHKSFLEVNEEGSEAAAVSGMIAISRMAVLYPQVIVDHPFFFLIRNRRTGTILFMGRVMHPETMNTSGHDFEEL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)