Documentos Principais
SAB1404028
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LMO1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC116692, RBTN1, RHOM1, TTG1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.01 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LMO1(4004)
Descrição geral
LMO1 enocdes a cysteine-rich, two LIM domain transcriptional regulator. It is mapped to an area of consistent chromosomal translocation in chromosome 11, disrupting it in T-cell leukemia, although more rarely than the related gene, LMO2 is disrupted. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LMO1 (NP_002306, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMVLDKEDGVPMLSVQPKGKQKGCAGCNRKIKDRYLLKALDKYWHEDCLKCACCDCRLGEVGSTLYTKANLILCRRDYLRLFGTTGNCAA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liqin Du et al.
Oncotarget, 9(51), 29601-29618 (2018-07-25)
LMO1 encodes a protein containing a cysteine-rich LIM domain involved in protein-protein interactions. Recent studies have shown that LMO1 functions as an oncogene in several cancer types, including non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the function of LMO1 in other