Documentos Principais
SAB1403982
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INS antibody produced in mouse
clone 7C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ILPR, IRDN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~1.65 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Categorias relacionadas
Descrição geral
After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into two chains (peptide A and peptide B) that are covalently linked via two disulfide bonds. Binding of this mature form of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A variety of mutant alleles with changes in the coding region have been identified. There is a read-through gene, INS-IGF2, which overlaps with this gene at the 5′ region and with the IGF2 gene at the 3′ region. (provided by RefSeq)
Imunogênio
KLH-conjugated human Proinsulin peptide (NP_000198, 48 a.a. ~ 62 a.a)
Sequence
CFFYTPKTRREAEDLQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)