Documentos Principais
SAB1403961
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SP110 antibody produced in mouse
clone 6F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SP110(3431)
Descrição geral
The nuclear body is a multiprotein complex that may have a role in the regulation of gene transcription. This gene is a member of the SP100/SP140 family of nuclear body proteins and encodes a leukocyte-specific nuclear body component. The protein can function as an activator of gene transcription and may serve as a nuclear hormone receptor coactivator. In addition, it has been suggested that the protein may play a role in ribosome biogenesis and in the induction of myeloid cell differentiation. Alternative splicing has been observed for this gene and three transcript variants, encoding distinct isoforms, have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SP110 (NP_004501, 271 a.a. ~ 380 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRGTASSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAAS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)