Documentos Principais
SAB1403939
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXC8 antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HOX3, HOX3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.01 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXC8(3224)
Descrição geral
This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, which are located on different chromosomes and consist of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXC genes located in a cluster on chromosome 12. The product of this gene may play a role in the regulation of cartilage differentiation. It could also be involved in chondrodysplasias or other cartilage disorders. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HOXC8 (NP_073149, 47 a.a. ~ 136 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PGFQHASHHVQDFFHHGTSGISNSGYQQNPCSLSCHGDASKFYGYEALPRQSLYGAQQEASVVQYPDCKSSANTNSSEGQGHLNQNSSPS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)