Documentos
SAB1403578
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASNA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARSA-I, ARSA1, MGC3821
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASNA1(439)
Categorias relacionadas
Descrição geral
ASNA1 is the human homolog of the bacterial arsA gene. In E. coli, ArsA ATPase is the catalytic component of a multisubunit oxyanion pump that is responsible for resistance to arsenicals and antimonials.[supplied by OMIM
Imunogênio
ASNA1 (NP_004308, 239 a.a. ~ 348 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PEQTTFICVCIAEFLSLYETERLIQELAKCKIDTHNIIVNQLVFPDPEKPCKMCEARHKIQAKYLDQMEDLYEDFHIVKLPLLPHEVRGADKVNTFSALLLEPYKPPSAQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1