Documentos Principais
SAB1403528
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADRA1A, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~29.08 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148)
Descrição geral
Alpha-1-adrenergic receptors (alpha-1-ARs) are members of the G protein-coupled receptor superfamily. They activate mitogenic responses and regulate growth and proliferation of many cells. There are 3 alpha-1-AR subtypes: alpha-1A, -1B and -1D, all of which signal through the Gq/11 family of G-proteins and different subtypes show different patterns of activation. This gene encodes alpha-1A-adrenergic receptor. Alternative splicing of this gene generates four transcript variants, which encode four different isoforms with distinct C-termini but having similar ligand binding properties. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ADRA1A (NP_150646, 1 a.a. ~ 27 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVFLSGNASDSSNCTQPPAPVNISKAI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel J García-Domínguez et al.
Molecular biology of the cell, 22(8), 1227-1239 (2011-02-25)
In the vertebrate neuroepithelium, the decision to differentiate is made by neural precursors soon after mitosis, when they are apically located. This process is controlled by lateral inhibitory signals triggered by the Delta/Notch pathway. During mitosis, the capacity of neural