Documentos Principais
SAB1403517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACO1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACONS, IREB1, IREBP, IREBP1, IRP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACO1(48)
Descrição geral
Aconitase 1, also known as iron regulatory element binding protein 1 (IREB1), is a cytosolic protein which binds to iron-responsive elements (IREs). IREs are stem-loop structures found in the 5′ UTR of ferritin mRNA, and in the 3′ UTR of transferrin receptor mRNA. The iron-induced binding to the IRE results in repression of translation of ferritin mRNA, and inhibition of degradation of the otherwise rapidly degrading transferrin receptor mRNA. Thus, IREB1 plays a central role in cellular iron homeostasis. It was also shown to have aconitase activity, and hence grouped with the aconitase family of enzymes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ACO1 (AAH18103, 780 a.a. ~ 889 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDWAAKGPFLLGIKAVLAESYERIHRSNLVGMGVIPLEYLPGENADALGLTGQERYTIIIPENLKPQMKVQVKLDTGKTFQAVMRFDTDVELTYFLNGGILNYMIRKMAK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)