Documentos Principais
SAB1403429
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACRC, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
NAAR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACRC(93953)
Descrição geral
The gene ACRC (acidic repeat containing) is mapped to human chromosome Xq13.1 and contains at least 12 exons and 11 introns. It contains a characteristic acidic repeat region of 21 units of 8–10 amino acids. It is expressed ubiquitously, including skeletal muscle, liver, kidney, pancreas, heart, lung, and brain, with the highest expression in skeletal muscle.
Imunogênio
ACRC (NP_443189.1, 592 a.a. ~ 691 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEMCHAASWLIDGIHDSHGDAWKYYARKSNRIHPELPRVTRCHNYKINYKVHYECTGCKTRIGCYTKSLDTSRFICAKCKGSLVMVPLTQKDGTRIVPHV
Ações bioquímicas/fisiológicas
The gene ACRC (acidic repeat containing) is localized on a critical region that harbors the disease locus for X-linked dystonia parkinsonism (XDP). However, mutation analysis in this gene does not implicate it in the disease.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
ACRC codes for a novel nuclear protein with unusual acidic repeat tract and maps to DYT3 (dystonia parkinsonism) critical interval in xq13.1.
Nolte D
Neurogenetics, 3, 207-213 (2001)