Documentos Principais
SAB1403384
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GRINL1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp586F1918
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRINL1A(81488)
Descrição geral
This gene (GRINL1A) is part of a complex transcript unit that includes the gene for GRINL1A combined protein (Gcom1). Transcription of this gene occurs at a downstream promoter, with at least three different alternatively spliced variants, grouped together as Gdown for GRINL1A downstream transcripts. The Gcom1 gene uses an upstream promoter for transcription and also has multiple alternatively spliced variants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GRINL1A (NP_056347.1, 269 a.a. ~ 368 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSPISSEERRRRDKQHLDDITAARLLPLHHMPTQLLSIEESLALQKQQKQNYEEMQAKLAAQKLAERLNIKMRSYNPEGESSGRYREVRDEDDDWSSDEF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)