Documentos Principais
SAB1403357
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C8orf9, DKFZp434K171, LIP-STYX, MGC126672, MTMR8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTMR9(66036)
Descrição geral
This gene encodes a myotubularin-related protein that is atypical to most other members of the myotubularin-related protein family because it has no dual-specificity phosphatase domain. The encoded protein contains a double-helical motif similar to the SET interaction domain, which is thought to have a role in the control of cell proliferation. In mouse, a protein similar to the encoded protein binds with MTMR7, and together they dephosphorylate phosphatidylinositol 3-phosphate and inositol 1,3-bisphosphate. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MTMR9 (NP_056273, 450 a.a. ~ 549 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQQKTMSLWSWVNQPSELSKFTNPLFEANNLVIWPSVAPQSLPLWEGIFLRWNRSSKYLDEAYEEMVNIIEYNKELQAKVNILRRQLAELETEDGMQESP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)