Documentos Principais
SAB1403349
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GREM2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CKTSF1B2, DAND3, PRDC
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~44.59 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GREM2(64388)
Categorias relacionadas
Descrição geral
This gene encodes a member of the BMP (bone morphogenic protein) antagonist family. Like BMPs, BMP antagonists contain cystine knots and typically form homo- and heterodimers. The CAN (cerberus and dan) subfamily of BMP antagonists, to which this gene belongs, is characterized by a C-terminal cystine knot with an eight-membered ring. The antagonistic effect of the secreted glycosylated protein encoded by this gene is likely due to its direct binding to BMP proteins. As an antagonist of BMP, this gene may play a role in regulating organogenesis, body patterning, and tissue differentiation. (provided by RefSeq)
Imunogênio
GREM2 (AAH46632.1, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFWKLSLSLFMVAVLVKVAEARKNRPAGAIHSPYKDGSSNNSERWQHQIKEVLASSQEALVVTERKYLKSDWCKTQPLRQTVSEEGCRSRTILNRFCCGQCNSFYIPRHVKKEEESFQSCAFCKPQRVTSVLVELECPGLDPPFRLKKIQKVKQCRCMSVNLSDSDKQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)