Documentos Principais
SAB1403337
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNG7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CCG7, Anti-TARP gamma-7
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34.03 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNG7(59284)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse protein stargazin is one of five subunits comprising neuronal voltage-gated calcium channels. This subunit, gamma, is thought to stabilize the calcium channel in an inactive (closed) state. Mutations in the gene encoding stargazin have been associated with absence seizures, also known as petit-mal or spike-wave seizures. The protein encoded by this gene is structurally similar to the mouse stargazin protein and is a member of the neuronal calcium channel gamma subunit protein family. However, it appears unlikely that the encoded protein is part of a functional calcium channel. Rather, it appears to inhibit the expression of a specific calcium channel subunit. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CACNG7 (NP_114102.2, 203 a.a. ~ 274 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RYAEEEMYRPHPAFYRPRLSDCSDYSGQFLQPEAWRRGRSPSDISSDVSIQMTQNYPPAIKYPDHLHISTSP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)