Documentos Principais
SAB1403184
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LRRC29, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H7, ascites fluid
Sinônimo(s):
FBL9, FBXL9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H7, monoclonal
peso molecular
antigen ~37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRRC29(26231)
Descrição geral
This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbls class and, in addition to an F-box, contains 9 tandem leucine-rich repeats. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. Other variants may occur, but their full-length natures have not been characterized. (provided by RefSeq)
Imunogênio
LRRC29 (NP_036295, 125 a.a. ~ 223 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPSLEHLALSHCSRLSDKGWAQAASSWPRLQHLNLSSCSQLIEQTLDAIGQACRQLRVLDVATCPGINMAAVRRFQAQLPQVSCVQSRFVGGADLTLTL
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)