Documentos Principais
SAB1403150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WBP2 antibody produced in mouse
clone 3B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC18269, WBP-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
clone:
3B1, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~54.82 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WBP2(23558)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The globular WW domain is composed of 38 to 40 semiconserved amino acids shared by proteins of diverse functions including structural, regulatory, and signaling proteins. The domain is involved in mediating protein-protein interactions through the binding of polyproline ligands. This gene encodes a WW domain binding protein, which binds to the WW domain of Yes kinase-associated protein by its PY motifs. The function of this protein has not been determined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
WBP2 (AAH10616, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MALNKNHSEGGGVIVNNTESILMSYDHVELTFNDMKNVPEAFKGTKKGTVYLTPYRVIFLSKGKDAMQSFMMPFYLMKDCEIKQPVFGANYIKGTVKAEAGGGWEGSASYKLTFTAGGAIEFGQRMLQVASQASRGEVPSGAYGYSYMPSGAYVYPPPVANGMYPCPPGYPYPPPPPEFYPGPPMMDGAMGYVQPPPPPYPGPMEPPVSGPDVPSTPAAEAKAAEAAASAYYNPGNPHNVYMPTSQPPPPPYYPPEDKKTQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)