Documentos
SAB1403095
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IMMT antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp779P1653, HMP, MGC111146, P87, P87/89, P89, PIG4, PIG52
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IMMT(10989)
Imunogênio
IMMT (NP_006830, 481 a.a. ~ 580 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TQLRRQAAAHTDHLRDVLRVQEQELKSEFEQNLSEKLSEQELQFRRLSQEQVDNFTLDINTAYARLRGIEQAVQSHAVAEEEARKAHQLWLSVEALKYSM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1