SAB1403028
Monoclonal Anti-PAGE4 antibody produced in mouse
clone 7C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ35184, GAGE-9, GAGEC1, JM-27, JM27, PAGE-1, PAGE-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~38.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAGE4(9506)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSARVRSRSRGRGDGQEAPDVVAFVAPGESQQEEPPTDNQDIEPGQEREGTPPIEERKVEGDCQEMDLEKTRSERGDGSDVKEKTPPNPKHAKTKEAGDGQP
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1